Få mere at vide
morpholin-4-carboximidamidhydroiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095182
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10095182 250 mg 250mg
10463163 1 g 1g
10492484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10095182 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00640CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 102392-87-0
Molekylær formel C5H12IN3O
Molekylvægt (g/mol) 257.075
InChI nøgle LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC navn morpholin-4-carboximidamid;hydroiodid
SMIL C1COCCN1C(=N)N.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Mængde 250 mg
Formel vægt 257.07
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk