Få mere at vide
Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide |
| CAS | 157415-17-3 |
| Molekylær formel | C5H12BrN3O |
| MDL nummer | MFCD00051994 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | Br.NC(=N)N1CCOCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.07 |
| Procent renhed | 98% |