Få mere at vide
Morpholine-4-carboxamidin hydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11438867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438867 5 g 5g
11448867 25 g 25g
11450421 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19985.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 157415-17-3 | C5H12BrN3O | 210,075 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 157415-17-3
Molekylær formel C5H12BrN3O
Molekylvægt (g/mol) 210.075
MDL nummer MFCD00051994
InChI nøgle IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
PubChem CID 2806564
IUPAC navn morpholin-4-carboximidamid;hydrobromid
SMIL C1COCCN1C(=N)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Smeltepunkt ∼155°C to 165°C
Mængde 5 g
Beilstein 7389038
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 210.08
Procent renhed 98%