Få mere at vide
Morpholin-4-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492444
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492444 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10295604 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10125343 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492444 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RB00140DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14294-10-1
Molekylær formel C5H10N2OS
Molekylvægt (g/mol) 146.21
MDL nummer MFCD00178434
InChI nøgle GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
IUPAC navn morpholin-4-carbothioamid
SMIL NC(=S)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine-4-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.21
Procent renhed 97%