Få mere at vide
Morpholine-4-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
Morpholine-4-carbaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | morpholine-4-carbaldehyde |
| CAS | 4394-85-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | morpholine-4-carbaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Molsidomine Imp. D (EP), Molsidomine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2 |
| SMIL | O=CN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | morpholine-4-carbaldehyde |
| Vis mere |