Få mere at vide
Morpholine-4-carbaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30051089
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051089 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051089 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0267.07
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Morpholine-4-carbaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale morpholine-4-carbaldehyde
CAS 4394-85-8
Analyt- eller komponentnavne morpholine-4-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Molsidomine Imp. D (EP), Molsidomine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
SMIL O=CN1CCOCC1
IUPAC navn morpholine-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 115.0633 g/mol