Få mere at vide
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morpholine-d8 Hydrochloride |
| CAS | 1107650-56-5 |
| Molekylær formel | C4 D8 H N O . Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Hydrochloride (1:1), Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| SMIL | Cl.[2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.6306 |
| Formel vægt | 131.0953 g/mol |
| Vis mere |