Få mere at vide
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Artikelnummer. 30319753
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30319753 0.5 g 0.5g
30315487 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319753 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND18950.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholine D8
CAS 342611-02-3
Molekylær formel C4 2H8 H N O
Mængde 0.5 g
Synonym Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
InChI formel InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMIL [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC1([2 H])[2 H]
IUPAC navn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholine
Molekylvægt (g/mol) 95.17
Formel vægt 95.1186 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% Chemical Purity