Få mere at vide
Morpholin-2-ylmethyl-carbaminsyre-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586850
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10238903
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO08372DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 173341-02-1
Molekylær formel C10H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 216.28
MDL nummer MFCD06808588,MFCD12545849,MFCD12545850
InChI nøgle IYHJNCQAADULQE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-ylmethylcarbamate, 2-n-boc-aminomethylmorpholine, tert-butyl n-morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-yl methyl carbamate, morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-morpholine-2-methanamine, 2-n-boc-aminomethyl morpholine
PubChem CID 19081107
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
IUPAC navn tert-butyl-N-(morpholin-2-ylmethyl)carbamat
Mængde 1 g
Formel vægt 216.28
Procent renhed 97%