Få mere at vide
Morpholin-2-ylmethyl-carbaminsyre-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| IUPAC navn | tert-butyl-N-(morpholin-2-ylmethyl)carbamat |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 216.28 |
| Procent renhed | 97% |