missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Moroxydine-d8 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moroxydine-d8 Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| Formel vægt | 215.14 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?