Få mere at vide
Morinidazole (R enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
Morinidazole R enantiomer is the R-enantiomer of Morinidazole. Morinidazole is a new 5-nitroimidazole class antimicrobial agent. Morinidazole R enantiomer is the less active enantiomer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Morinidazole (R enantiomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 898230-59-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H18N4O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | R-Morinidazole |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.97 mM) |
| Vis mere |