Få mere at vide
Morin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494921 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11494921 5 g
11404931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494921 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215573305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 480-16-0
Molekylær formel C15H10O7
Molekylvægt (g/mol) 302.238
InChI nøgle YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin, aurantica, calico yellow, al-morin, toxylon pomiferum, bois d,arc, morin hydrate, 2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone, osage orange, osage orange extract
PubChem CID 5281670
ChEBI CHEBI:75092
IUPAC navn 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morin
Farve Gul til Brun
Mængde 5 g
Formel vægt 302.2
Fysisk form Pulver