Få mere at vide
Morin hydrate
Artikelnummer. 10589643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589643 5 g Glass bottle 5g
10633732 10 g Glasflaske 10g
10474575 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354000050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Molekylær formel C15H10O7
Molekylvægt (g/mol) 302.24
MDL nummer MFCD00217054
InChI nøgle YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
PubChem CID 16219651
IUPAC navn 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate
SMIL OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morin hydrate
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 18, 239
Merck Index 14, 6269
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formel vægt 302.24
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Morin hydrate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i