Få mere at vide
Moricizine, TRC
Artikelnummer. 30475650
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475650 50 mg
30468580 10 mg
30475348 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM63502550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31883-05-3
Molekylær formel C22H25N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 427.52
Synonym N-[10-[3-(4-morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2-yl]Carbamic Acid Ethyl Ester, 10-(3-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 10-(beta-N-Morpholinylpropionyl)phenothiazine-2-carbamate, Ethyl 10-(beta-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamate, G 214, Moracizine
IUPAC navn ethyl N-[10-(3-morfolin-4-ylpropanoyl)phenothiazin-2-yl]carbamat
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc2Sc3ccccc3N(C(=O)CCN4CCOCC4)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moricizine
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27)
Formel vægt 427.1566