Få mere at vide
Mordant Black 11 (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30011510
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30011510 10 g
1 options
Artikelnummer. 30011510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM63500310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eriochrome Black T
CAS 1787-61-7
Molekylær formel C20 H12 N3 O7 S . Na
Mængde 10 g
Synonym Mordant Black 11
InChI formel InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
SMIL [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 3-hydroxy-4-[(E)-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)diazenyl]-7-nitronaphthalen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 461.38
Formel vægt 461.0294