Få mere at vide
MorDalphos Pd G4, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31070164
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31070164 100 mg
31059084 250 mg
31067166 5 g
31069734 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31070164 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD00807811100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MorDalphos Pd G4
CAS 2230788-66-4
Molekylær formel C44H57N2O4PPdS
MDL nummer MFCD30145864
Mængde 100 mg
SMIL P(C1C=CC=CC=1N1CCOCC1)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)[Pd+2]1(N(C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[C-]12)C)[O-]S(=O)(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 847.39
Procent renhed 98%