Få mere at vide
Morantel Tartrate, TRC
Artikelnummer. 30005983
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005983 250 mg
17991345 100 mg
17914745 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM630350250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26155-31-7
Molekylær formel C12 H16 N2 S . C4 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 370.42
Synonym Morantel hydrogen tartrate, 1-Methyl-2-[(E)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydrogen tartrate, Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[(2E)-2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]-, (E)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(3-methyl-2-thienyl)vinyl]-, (E)-, tartrate (1:1) (8CI), Banminth II, CP 12009-18, Greenguard, Morantel tartrate, Morantrel tartrate, Rumatel, UK 2964-18
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre; 1-methyl-2-[(E)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4H-pyrimidin
SMIL CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Morantel tartrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2S.C4H6O6/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b5-4+;/t;1-,2-/m.1/s1
Formel vægt 370.1199
Procent renhed >95%