missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Morantel Citrate, TRC

Artikelnummer. 30011570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011570 1 g
30009590 250 mg
17972455 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM6303531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69525-81-1
Molekylær formel C12H16N2S • C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 220.3319212
Synonym 1,4,5,6-Tetrahydro-1-methyl-2-[(1E)-2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]pyrimidine 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate;
IUPAC navn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;1-methyl-2-[(E)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4H-pyrimidine
SMIL CC(C=CS1)=C1/C=C/C2=NCCCN2C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Morantel Citrate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H16N2S.C6H8O7/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b5-4+;
Formel vægt 412.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.