Få mere at vide
MOPSO sodium salt
Artikelnummer. 16564214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16564214 25 g 25g
16574214 100 g 100g
16584214 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16564214 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79803-73-9 | C7H14NNaO5S | 247.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79803-73-9
Molekylær formel C7H14NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 247.24
InChI nøgle WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYNA-M
IUPAC navn natrium-2-hydroxy-3-(morpholin-4-yl)propan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPSO sodium salt
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 500 g/L