Få mere at vide
MOPSO, 99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422732 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11422732 100 g
1 options
Artikelnummer. 11422732 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215245580
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPSO
CAS 79803-73-9
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Molekylær formel C7H14NNaO5S
Synonym sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonate, mopso sodium salt, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-n-morpholinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, mopso sodium salt titration, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.5, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.5
InChI nøgle WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium;2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 247.241
Formel vægt 247.2