Få mere at vide
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339628
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339628 1 kg 1kg
11329628 10 g 10g
11319628 50 g 50g
11309628 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044135.A1
Request Bulk or Custom Format
Biologiske buffere, pH-område 6,2 til 7,6
Det er et vigtigt råmateriale, der anvendes mellemprodukt, der anvendes i lægemidler, organisk syntese, farvestoffer og landbrugskemikalier. Bruges også som biologiske buffere, pH-område 6,2-7,6.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68399-77-9
Molekylær formel C7H15NO5S
Molekylvægt (g/mol) 225.259
MDL nummer MFCD00009629
InChI nøgle NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
PubChem CID 109333
IUPAC navn 2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPSO
Smeltepunkt 276°C to 279°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
Formel vægt 225.27
Procent renhed 98%