Få mere at vide
Melford MOPSO
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stofnavn: 3-(N-Morpholino)2-hydroxypropansulfonsyre
- CAS-nummer: 68399-77-9
- Molekylformel: C 7 H 15 NO 5 S
- Molekylvægt: 225,3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPSO |
| CAS | 68399-77-9 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | C7H15NO5S |