Få mere at vide
MOPSO, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414069
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414069 100 mL 100ml
15424069 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61469.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79803-73-9
Molekylær formel C7H14NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 247.241
MDL nummer MFCD00070007
InChI nøgle WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
IUPAC navn natrium;2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
SMIL C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPSO buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL