Få mere at vide
MOPS, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588194 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15588194 500 g Poly flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15588194 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 400401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højrenhedsreagenser testet til brug i bioteknologiske applikationer, såsom elektroforese og væskekromatografi
    Til molekylærbiologiapplikationer
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym mops, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, unii-273bp63nv3
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Flammepunkt 116.00°C
Emballage Poly flaske
Mængde 500 g
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
Formel vægt 209.26
Grad Ultrapure Bioreagens