Få mere at vide
MOPS Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Molekylær formel | C7 H14 N Na O4 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na]OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 3-morpholin-4-ylpropylsulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.245 |
| Formel vægt | 231.054 |