Få mere at vide
MOPS Natriumsalt Krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426081 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426081 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11426081 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219067091
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Molekylær formel C7H14NNaO4S
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
InChI nøgle MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 231.242
PubChem CID 3859613
Formel vægt 231.2