Få mere at vide
MOPS natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473437
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11473437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17214.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand (523 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71119-22-7
Molekylær formel C7H14NNaO4S
MDL nummer MFCD00064350
InChI nøgle MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC navn natrium;3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS sodium salt
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln. (523 g/L (at 20°C).)
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
Molekylvægt (g/mol) 231.24
Formel vægt 231.25