Få mere at vide
MOPS natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463437
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463437 100 g 100g
11453437 25 g 25g
11473437 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17214.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand (523 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71119-22-7
Molekylær formel C7H14NNaO4S
MDL nummer MFCD00064350
InChI nøgle MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC navn natrium;3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS sodium salt
Smeltepunkt ∽260°C (decomposition)
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Soluble in water (523g/L at 20°C).
SMIL C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 231.242
Formel vægt 231.25