Få mere at vide
MOPS natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(N-morpholino)propansulfonsyre, Na; en analog til MES anvendt i polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand (523 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS sodium salt |
| Smeltepunkt | ∽260°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (523g/L at 20°C). |
| SMIL | C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.242 |
| Formel vægt | 231.25 |