Få mere at vide
MOPS natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10651643 25 g Glasflaske 25g
10108003 100 g Glasflaske 100g
10391284 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352590250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C7H14NNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 231.242
MDL nummer MFCD00064350
InChI nøgle MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC navn natrium;3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
SMIL C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS sodium salt
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Formel vægt 231.25
Procent renhed 98%