Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS sodium salt |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |