Få mere at vide
Melford MOPS, natriumsalt
Beskrivelse
MOPS-natriumsalt, også kendt som 3-(N-Morpholino)-propansulfonsyre-natriumsalt, er en kemisk forbindelse, der spiller en væsentlig rolle på life science-markedet.
Det er særligt effektivt i pH-området fra 6,5 til 7,9, hvilket gør det velegnet til applikationer, der kræver let sure til neutrale pH-forhold. MOPS natriumsalt bruges almindeligvis til proteinrensning, enzymanalyser, nukleinsyreforskning og elektroforeseteknikker, hvor et specifikt pH-område skal opretholdes. Dens bufferkapacitet og stabilitet inden for det ønskede pH-område gør den værdifuld i disse applikationer.
En af de væsentlige fordele ved MOPS Sodium Salt er dets kompatibilitet med biologiske systemer og enzymer. Det udviser minimal interferens med enzymatisk aktivitet og andre biologiske processer, hvilket sikrer pålidelige og nøjagtige resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS, Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C7H14NO4SNa |