Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS-SDS kørebuffer (20X)
Beskrivelse
MOPS SDS Running Buffer anbefales til adskillelse af mellemstore til store proteiner. MOPS-SDS Running Buffer er velegnet til proteingelelektroforese. Brug af MOPS-buffer gør det muligt for proteiner at køre langsommere end ved brug af MES-buffer. Denne buffer bruges i 1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse - Se mere på:
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- MOPS-SDS løbebuffer er en zwitterionisk, morpholinisk buffer, der tillader adskillelse af mellemstore til store proteiner
Anvendelse
- MOPS bruges som en løbebuffer i elektroforese. Brugen af MOPS-buffer tillader proteiner at køre langsommere, end når MES-buffer bruges
- MOPS-SDS løbebuffer, 20X koncentreret, er formuleret til at blive brugt til at køre proteiner på en SDS gel
- Denne buffer indeholder SDS-detergent for at opretholde denatureringen af proteiner og MOPS for at buffere pH
- Det bruges almindeligvis til cellekulturmedier og proteinoprensning i kromatografi
- MOPS påføres ofte i bufferede dyrkningsmedier til bakterier, gær og pattedyrceller
- Det anvendes også i bicinchoninsyre (BCA ) assay
- Det bruges til at adskille RNA i agarosegeler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS-SDS running buffer |
| Koncentration | 20X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
Sikkerhed og håndtering
- MOPS-SDS running buffer (20X)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium lauryl sulfate