Få mere at vide
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Artikelnummer. 30286585
Skift visning
Mængde:
10
Artikelnummer. Mængde
30286585 10
1 options
Artikelnummer. 30286585 Leverandør Hoefer Leverandørnr. MSGB10
Hoefer MOPS-SDS running buffer is ideal companion with Hoefer precast gels to ensure a perfect electrophoresis result.
  • Specification:
  • System:MOPS SDS
  • Form: white powder
  • Package:10/pack
  • Weight:0.5 lb.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buffer powder
Til brug med (applikation) Eletrophoresis experiment
Fysisk form Powder
Mængde 10
Sterilitet Non-sterile