Specifications
| Kemisk navn eller materiale | MOPS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Løsningstype | Buffer |
| Analyseprocentområde | 100.4% |
| IUPAC navn | 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre |
| Formel vægt | 209.3 |
| Grad | Biokemisk |