Få mere at vide
MOPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10670291
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10670291 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10670291 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2925100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Absorbans 0.015 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale MOPS
CAS 1132-61-2
Smeltepunkt 277°C
Farve White
Oplysninger om nedbrydning >277°C
pH 2.5 to 4.0
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Tab ved tørring 1% max.
Molekylær formel C7H15NO4S
MDL nummer MFCD00006183
Emballage Poly Bottle
Merck Index 15, 6352
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
IUPAC navn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Molekylvægt (g/mol) 209.26
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Formel vægt 209.26
Procent renhed ≥99.5%
Grad JustPURE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.