Få mere at vide
MOPS, fri syre, 100,2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426591 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426591 500 g 500g
11406591 25 g -
11416591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3540.00 DKK
    3369.45 DKK / 500g
    Spare 170.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale MOPS
Til brug med (applikation) Molekylær biologi
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Løsningstype Buffer
IUPAC navn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Formel vægt 209.3
Procent renhed 1.002
Grad Molekylær biologi
compliance-icons
Product Identifier
  • MOPS, molecular biology reagent
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: MOPS