Få mere at vide
MOPS, fri syre, 100,2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406591 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406591 25 g -
11416591 100 g 100g
11426591 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219483725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Mængde 25 g
IUPAC navn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Formel vægt 209.3
Procent renhed 1.002