Få mere at vide
MOPS (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-27240
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10234673
Brand: Fisher BioReagents BP308100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Almindelig anvendt buffermiddel
Denne biologiske buffer har et anvendeligt pH-område på 6,5 til 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(4-Morpholino)propane sulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Smeltepunkt 277°C
Farve Hvid
Oplysninger om nedbrydning >277°C
pH 2.5 to 4.0
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥97 %
Identifikation Pass Test
Lineær formel CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Emballage Glasflaske
Protease Protease free
Merck Index 15, 6352
Formel vægt 209.26
Procent renhed ≥97%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.