Få mere at vide
MOPS (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Description
Almindelig anvendt buffermiddel
Denne biologiske buffer har et anvendeligt pH-område på 6,5 til 7,9.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | MOPS |
| Smeltepunkt | 277 °C |
| Kogepunkt | 277 °C |
| Farve | Hvid |
| Oplysninger om nedbrydning | >277 °C |
| pH | 2,5 til 4,0 |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| DNase | DNase fri |
| Formulering | 3-(4-morfolino) propansulfonsyre |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- MOPS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.