Få mere at vide
MOPS, 99%
Beskrivelse
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MOPS |
| Smeltepunkt | 277°C to 280°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 110°C (230°F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 1106776 |
| Merck Index | 14,6265 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre |
| Formel vægt | 209.27 |
| Vis mere |