Få mere at vide
MOPS, 99%
Artikelnummer. 11499723
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499723 25 g 25g
11409733 100 g 100g
11419733 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12914.14
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Smeltepunkt 277 °C til 280 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1106776
Merck Index 14,6265
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
Formel vægt 209.27
Procent renhed 99%