Få mere at vide
MOPS, 99%
Artikelnummer. 11409733
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11409733
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12914.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
MOPS anvendes hovedsageligt i biologiske forsøg som bufferopløsning. Det bruges også til proteinoprensning. Yderligere anvendes det til polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Smeltepunkt 277°C to 280°C (decomposition)
Mængde 100 g
Flammepunkt 110°C (230°F)
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 1106776
Merck Index 14,6265
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Formel vægt 209.27
Procent renhed 99%