Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 10747573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10747573 500 g Plastflaske 500g
10644862 25 g Plastflaske 25g
10245560 100 g Plastflaske -
10765052 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10747573 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172635000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans 0,03 maks. ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale MOPS
Absorbansbetingelser (1 M vandig opløsning) (1 cm kuvette)
Navn note 99%
Smeltepunkt 277,0 °C til 282,0 °C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Oplysninger om nedbrydning >277 °C
pH 3,0 til 4,5 (1 % vandig opløsning ved 25 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Flammepunkt 116 °C
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 6352
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: <10 g/L ethanol (20 °C)
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk