Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5%, til molekylærbiologi, Dnase, RNase, Prot. gratis, til peptidsekventering
Artikelnummer. p-3734348 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10142871
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327661000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans 0.01 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale MOPS
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Navn note DNAse, RNAse and Protease Free
Smeltepunkt 277.0°C to 282.0°C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Flammepunkt 116°C
Analyseprocentområde 99.50%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 6352
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: <10g/L ethanol (20°C)
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • MOPS