Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5%, til molekylærbiologi, Dnase, RNase, Prot. gratis, til peptidsekventering
Artikelnummer. 10389893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389893 500 g Glasflaske 500g
10142871 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389893 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327665000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Absorbans (0,1 M vandig opl.)
Kemisk navn eller materiale MOPS
Absorbansbetingelser (0,1 M vandig opløsning)
Navn note DNAse-, RNAse- og Protease-fri
Smeltepunkt 277,0 °C til 282,0 °C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
pH 3,0 til 4,5 (1% soln. ved 25 °C)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Flammepunkt 116 °C
Analyseprocentområde 99.50%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 6352
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: <10 g/L ethanol (20 °C)
Formel vægt 209.26
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi