Få mere at vide
MOPS, ≥98,5 % (tørbasis), Ultrapure
Artikelnummer. 15845178 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15845178 100 g Plastflaske 100g
15885318 1 kg Plastikflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845178 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J19256.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 DKK
    585.65 DKK / 100g
    Spare 128.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL C1COCCN1CCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale MOPS
Smeltepunkt 277 °C til 280 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Flammepunkt 110 °C
Assay Procent Noter Tør basis
Lineær formel HO3S(CH2)3(C4H8NO)
Emballage Plastflaske
Beilstein 1106776
Formel vægt 209.26
Procent renhed ≥98.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen