Få mere at vide
MOPS 10X Solution, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11889191
Mængde:
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11889191
Brand: Fisher BioReagents BP29001
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Premixed MOPS buffer solution (pH = 7.0) at 10X concentration. A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of formaldehyde denatured RNA
A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2, 7732-18-5, 1310-73-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Navn note 10X Solution, pH 7
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
DNase DNase free
Gennemfiltreret 0.2-micron filtered
Emballage Nalgene Poly Bottle
Protease Protease free
Merck Index 15, 6352
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0