Få mere at vide
MOPS, 101 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496071 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496071 25 g -
11406081 100 g -
11416081 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496071 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219067025
Kemiske identifikatorer
CAS 71119-22-7
Molekylær formel C7H14NNaO4S
Molekylvægt (g/mol) 231.242
InChI nøgle MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 3859613
IUPAC navn natrium;3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonat
SMIL C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 1.01
Formel vægt 231.2