Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 1,0 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15444439
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444439 500 mL 500ml
15434439 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444439 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61958.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-61-2
Molekylær formel C7H15NO4S
Molekylvægt (g/mol) 209.26
MDL nummer MFCD00006183
InChI nøgle DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-sulfonsyre
SMIL [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MOPS buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Lugtfri